M4889
9-Methyluric acid
powder
Synonyme(s) :
9-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Chaîne SMILES
CN1C(=O)NC2=C1NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-6(10)13)4(11)9-5(12)8-3/h1H3,(H,7,13)(H2,8,9,11,12)
Clé InChI
XJEJWDFDVPDMAS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable