Principaux documents
705616
Sigma-Aldrich
3-Methyluric acid-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
3-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
2 MG
646.00 CHF
5 MG
1 570.00 CHF
646.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
2 MG
646.00 CHF
5 MG
1 570.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C2H615N3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
646.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13C]2=[13C]1[15NH]C(=O)N2
InChI
1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-5(12)8-3)4(11)9-6(10)13/h1H3,(H2,7,8,12)(H,9,11,13)/i2+1,3+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
Clé InChI
ODCYDGXXCHTFIR-BYSJPOJGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable