M4659
Milrinone
≥97% (TLC), powder, phosphodiesterase type III inhibitor
Synonyme(s) :
1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carbonitrile
About This Item
Produits recommandés
product name
Milrinone, ≥97% (TLC), powder
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4B(5142) , PDE5A(8654) , PTPRA(5786)
rat ... Pde3a(50678)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.