Principaux documents
M4199
Sigma-Aldrich
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (40-54), Rat, Mouse
lyophilized powder
Synonyme(s) :
MOG (40-54)
500 μG
108.00 CHF
1 MG
184.00 CHF
108.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
108.00 CHF
1 MG
184.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C84H127N27O21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1851.08
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
108.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white
Solubilité
deionized water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Amino Acid Sequence
Tyr-Arg-Ser-Pro-Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly
Actions biochimiques/physiologiques
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
Forme physique
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Autres remarques
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Novel pathogenic epitopes of myelin oligodendrocyte glycoprotein induce experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice
Cecile Delarasse
Immunology (2013)
Oligodendrocyte myelin glycoprotein (OMgp) in rat hippocampus is depleted by chronic ethanol consumption.
Okamoto H
Neuroscience Letters (2006)