Principaux documents
M3887
Supelco
Mephobarbital
Synonyme(s) :
5-Ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; USDEA Schedule III; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves