M1022
Dihydrocapsaicin
from Capsicum sp., ≥85% (HPLC), powder, VR1 vanilloid receptor agonist
Synonyme(s) :
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
Produits recommandés
Nom du produit
Dihydrocapsaicin, from Capsicum sp., ≥85%
Source biologique
Capsicum sp.
Niveau de qualité
Essai
≥85%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
Clé InChI
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TRPV1(7442)
rat ... Trpv4(66026)
Application
- as a standard to analyze the level of dihydrocapsaicin in endogenous An2 and capsaicin synthase silenced fruits[1]
- as an external standard to determine the variability in capsaicinoid content in different landraces of capsicum[2]
- in the activation or ablation of capsaicin-sensitive primary afferents (CSPA) fibres[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges