M1004
Met-Ala-Ser
≥97% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Met-Ala-Ser,
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O5S/c1-6(9(16)14-8(5-15)11(18)19)13-10(17)7(12)3-4-20-2/h6-8,15H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,17)(H,14,16)(H,18,19)/t6-,7-,8-/m0/s1
Clé InChI
WXHHTBVYQOSYSL-FXQIFTODSA-N
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable