Principaux documents
M043100
Sigma-Aldrich
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
Synonyme(s) :
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H52Cl6N3O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1050.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Essai
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Niveau de qualité
Couleur
white to off-white, powder
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
Clé InChI
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable