L7387
Lanolin
Synonyme(s) :
Wool Grease, Wool Wax, Wool fat
About This Item
Produits recommandés
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Type de lipide
oils
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup