1356880
USP
Lanolin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Wool fat
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lanolin
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Modified Lanolin
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup