L6533
Lectin from Dolichos biflorus (horse gram)
biotin conjugate, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Dolichos biflorus agglutinin, DBA
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
biotin conjugate
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Composition
Protein, ≥2.5 mg/mL biuret
Ampleur du marquage
≥3 mol biotin per mol lectin
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to characterize mouse uterine natural killer (uNK) cells
- in double staining with lectins to localize nuclear factor-κB (NF-κB) activation
- as a species-specific gonocyte marker for the determination of donor cell colonization
- to label undifferentiated spermatogonia/cat testicular tissue
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable