L5668
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O127:B8
Ready Made solution, 1 mg/mL
Synonyme(s) :
LPS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli (O127:B8)
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
1 mg/mL
Couleur
colorless to faint yellow
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenu apparenté
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.