L5139
Lycorine hydrochloride
powder, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Licorin hydrochloride, Lychorine chloride, Lycorine HCl
326.00 CHF
About This Item
326.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Lycorine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
210-212 °C
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
Clé InChI
VUVNTYCHKZBOMV-NVJKKXITSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges