L3410
Anti-Leptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Leptin Antibody, Leptin Antibody - Anti-Leptin antibody produced in rabbit, Anti-OB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1,000 using human or mouse recombinant leptin
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using human recombinant leptin
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LEP(3952)
mouse ... Lep(16846)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable