L3271
Lys-Tyr-Lys acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Lysyltyrosyllysine, acetate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C21H35N5O5.C2H4O2/c22-11-3-1-5-16(24)19(28)26-18(13-14-7-9-15(27)10-8-14)20(29)25-17(21(30)31)6-2-4-12-23;1-2(3)4/h7-10,16-18,27H,1-6,11-13,22-24H2,(H,25,29)(H,26,28)(H,30,31);1H3,(H,3,4)/t16-,17-,18-;/m0./s1
Clé InChI
OXXOYNFTOCTMGG-UVJOBNTFSA-N
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable