Principaux documents
L2775
Sigma-Aldrich
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 125 ‑ 500 mL
1 EA
43.60 CHF
43.60 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
1 EA
43.60 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
43.60 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Matériaux
lead (Vikem vinyl coated)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 125 ‑ 500 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18307-0005
Diam. intérieur
1.7 in. (43 mm)
Poids
227 g
Description générale
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP