L0258
L-701,324
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
7-Chloro-4-hydroxy-3-(3-phenoxy)phenylquinolin-2[1H]-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 36.4 mg/mL
Chaîne SMILES
OC1=C(C(=O)Nc2cc(Cl)ccc12)c3cccc(Oc4ccccc4)c3
InChI
1S/C21H14ClNO3/c22-14-9-10-17-18(12-14)23-21(25)19(20(17)24)13-5-4-8-16(11-13)26-15-6-2-1-3-7-15/h1-12H,(H2,23,24,25)
Clé InChI
FLVRDMUHUXVRET-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408) , Grin2a(24409)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience