U-251 MG cell line human
9063001, human brain, Pleomorphic/astrocytoid
Synonyme(s) :
U-251MG Cells, U251 Cells, U251N Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
U-251 MG cell line human, 09063001
Source biologique
human brain
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
Pleomorphic/astrocytoid
Produits
Contains GFAP positive cells
Récepteurs
PDGFR alpha and EGFR. See Nistér M. et al., (1988) & (1991)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
- for the extraction of cancer stem cells from U-251 human glioblastoma cell line
- to study the mechanism of Pax6 (paired box protein)-associated increase in expression of Dkk3 (Dickkopf 3)
- to study the role of JARID1B (jumonji AT-rich interactive domain 1B) in the pathogenesis of glioma
- to study the therapeutic efficacy of Irinophore C combined with temozolomide in glioblastoma tumor model
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10,11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage