L0130
β-Lactoglobulin from bovine milk
≥90% (PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
β-LG, Bos d 5, beta-LG
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Essai
≥90% (PAGE)
Forme
lyophilized powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... LGB(280838)
Description générale
Application
Autres remarques
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable