K2876
Keratanase from Pseudomonas sp.
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Endo-β-galactosidase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of >10 units
Température de stockage
−20°C
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable