K2753
(±)-Ketamine hydrochloride
≥99% (HPLC), solid, NMDA glutamate receptor antagonist
Synonyme(s) :
(±)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
(±)-Ketamine hydrochloride, solid
Forme
solid
Contrôle du médicament
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
Clé InChI
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves