I9149
Inhibin from porcine ovary
lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
pkg of 2,000 units/vial
pkg of 1 vial
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
pig ... INHA(397386) , INHBA(397093)
Actions biochimiques/physiologiques
Quantité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges