I6784
Monoclonal Anti-Interleukin-2 antibody produced in mouse
clone 5334, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL2, Anti-Lymphokine, Anti-TCGF
897.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
About This Item
897.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5334, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 25 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
neutralization: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL2(3558)
Description générale
Monoclonal Anti-Interleukin-2 recognizes human Interleukin-2. It does not react with mouse IL-2.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable