I5532
Anti-Interleukin-21 Receptor, N-Terminal antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-IL-21R
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~60 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~0.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL21R(50615)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?