I5027
Anti-Interferon-γ antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IFN-γ
533.00 CHF
About This Item
533.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ifng(15978)
rat ... Ifng(25712)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable