I2259
myo-Inositol hexanicotinate
Synonyme(s) :
myo-Inositol hexa-3-pyridinecarboxylate, Inositol niacinate
About This Item
Pf
254-256 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(O[C@H]1[C@@H](OC(=O)c2cccnc2)[C@H](OC(=O)c3cccnc3)[C@@H](OC(=O)c4cccnc4)[C@H](OC(=O)c5cccnc5)[C@H]1OC(=O)c6cccnc6)c7cccnc7
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable