Principaux documents
HUTR07104
Sigma-Aldrich
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone
Powered by SwitchGear Genomics, 3′UTR, human, CRHR2
Synonyme(s) :
HUTR
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
Functional Validation of miRNA Gene Targets
Gamme de produits
MISSION®
Concentration
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
Séquence de la région 3′UTR humaine
GATCAGCTTCCACAGCATCAAGCAGACGGCCGCTGTGTGACCCCTCGGTCGCCCACCTGCACAGCTCCCCTGTCCTCCTCCACCTTCTTCCTCTGGGTTCTCTGTGCTGGGCAGGCTCTCGTGGGGCAGGAGATGGGAGGGGAGAGACCAGCTCTCCAGCCTGGCAGGAAAGAGGGGGTGCGGCAGCCAAGGGGGACTGCAAGGGACAGGGATGAGTGGGGGCCACCAGGCTCAGCGCAAGAGGAAGCAGAGGGA (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CRHR2(1395)
Application
To see more application data, protocols, and vector maps visit www.sigma.com/3utr.
Forme physique
200 μL of at least 105 VP/mL (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
Informations légales
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see www.sigmaaldrich.com/missionlicense.
GoClone is a trademark of SwitchGear Genomics
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SwitchGear Genomics is a trademark of SwitchGear Genomics
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable