HS9904
Cardboard slide mailer
2-place, L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cardboard
Caractéristiques
Holds 2 x slides 76x26 mm
Conditionnement
pack of 36
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS9904
L × l × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
Catégories apparentées
Description générale
- 1, 2 and 4-place slide mailer versions
- Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
- Disposable