Principaux documents
HS8882C
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
1 EACH
40.20 CHF
40.20 CHF
Date d'expédition estimée le27 mars 2025
Changer de vue
1 EACH
40.20 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
40.20 CHF
Date d'expédition estimée le27 mars 2025
Matériaux
blue
Caractéristiques
fits beaker size 500 to 2000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS8882C
Description générale
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Caractéristiques et avantages
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style