Principaux documents
HS8881D
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 1000 to 4000 mL, blue
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blue
Caractéristiques
fits beaker size 1000 to 4000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS8881D
Description générale
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Caractéristiques et avantages
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style