Principaux documents
HS120202
Microtube Storage Box
green polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
green polypropylene
Caractéristiques
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
Conditionnement
pk of 5
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120202
Diam. des puits
12.3 mm
Caractéristiques et avantages
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design