H9414
Halofantrine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1,3-Dichloro-a-[2-(dibutylamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol hydrochloride, Halfan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
WANGFTDWOFGECH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.