H7416
Interleukin-6 human
IL-6, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IL-6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤2.0 ng/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 26-30 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1.00 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL6(3569)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Lipid Induced Insulin Resistance