Principaux documents
H7410
Sigma-Aldrich
HBV core δ antigen (HBcAg) human
~1 mg protein/mL, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, clone HBV 320
Synonyme(s) :
Hepatitis B virus core Δ antigen
100 μG
429.00 CHF
429.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
429.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
429.00 CHF
Check Cart for Availability
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Clone
HBV 320, monoclonal
Essai
95% (SDS-PAGE)
Poids mol.
14 kDa
Concentration
~1 mg protein/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Actions biochimiques/physiologiques
Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Recombinant (1-144) of HBV core antigen. Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Forme physique
Solution in 7.5 mM phosphate buffer (pH 7.2), 75 mM NaCl, and 50% glycerol solution.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable