Principaux documents
H6039
Sigma-Aldrich
1-(4-Hexyphenyl)-2-propane-1-one
≥98% (HPLC), oil
Synonyme(s) :
L3 Antagonist TR-SIR-2, cpd L3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O/c1-3-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16)4-2/h4,9-12H,2-3,5-8H2,1H3
Clé InChI
IINHTEWASPUCMH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Small molecular irreversible covalent inhibitor of thyroid hormone receptor-β (TRβ) interaction with coactivator (SRC2).
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable