H5889
Hentriacontanoic acid
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C31H62O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31(32)33/h2-30H2,1H3,(H,32,33)
Clé InChI
ONLMUMPTRGEPCH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable