H3413
Anti-Histone Deacetylase 10 (HDAC10) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HD10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~72 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of mouse NIH3T3 and rat NRK cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC10(83933)
mouse ... Hdac10(170787)
rat ... Hdac10(362981)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable