H2387
Hanks′ Balanced Salts
Modified, without calcium chloride, magnesium sulfate and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HBSS
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to culture primary hippocampal neuron cells from rats
- to collect the rat brains
- to culture rat primary hepatocytes
Quantité
Reconstitution
Autres remarques
Supplément
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable