H0163
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC4-144, purified from hybridoma cell culture
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HDAC4-144, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~140 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblasts cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting[1]
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable