Principaux documents
GN210270
Greiner centrifuge tubes
50 mL, conical bottom, support skirt, clear tube
Synonyme(s) :
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene tube
Stérilité
sterile
Caractéristiques
skirt
Conditionnement
pack of 300 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 210270
Disponibilité
available only in China
Couleur
colorless tube
Description générale
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.