Principaux documents
GN163160
Greiner culture tubes
volume 12 mL, 16 x 100 mm, TC treated, round bottom, sterile, w/ screw cap
Synonyme(s) :
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 163160
Disponibilité
available only in China
Description générale
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.