Documents
GERPN851E
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers
Cytiva RPN851E, pack of 500 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41105332
Nomenclature NACRES :
NA.32
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pack of 500 μL
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN851E
Couleur
Brownish-red
Solubilité
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Visible marker bands on gels and blots
  • Fluorescent images in both Cy3 and Cy5 channels
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informations légales
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3