GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
Synonyme(s) :
IgG HRP Conjugate
772.00 CHF
About This Item
772.00 CHF
Produits recommandés
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pkg of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva NA9340-1ML
Couleur
Colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Stockage et stabilité