GE28908366
HiTrap® IgG Sepharose™ FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
2 340.00 CHF
About This Item
2 340.00 CHF
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 5 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
28-9083-66
Cytiva
Taille moy. des particules
90 μm
Catégories apparentées
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1