GE28-4112-12
HITRAP® AVB SEPHAROSE HP
Cytiva 28-4112-12, 1 ea of 5 mL
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
1 ea of 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-4112-12
Taille du lit
16 mm × 25 mm
Volume du lit
mL
D.I. de la colonne
16 mm
Matrice
cross-linked agarose
Taille moy. des particules
34 μm
cleaning
2-12
Plage de travail
3-10
Capacité
012 genecopies mL binding capacity
Description générale
Caractéristiques et avantages
- One step purification of adeno associated viruses
- Affinity medium with high selectivity and low background binding
- Large surface area to give enhanced capacity
- Prepacked HiTrap columns available, for simple operation with a syringe, pump, or chromatographic system
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
This page shows how to purify or remove viruses with a Capto DeVirS, AVB Sepharose High Performance from Cytiva.
Protocoles
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.