G5918
GR 113808
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-[2-[(Methylsulfonyl)-amino]ethyl]-4-piperidinyl]methyl 1-methyl-1H-indole-3-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to light pink
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cn1cc(C(=O)OCC2CCN(CCNS(C)(=O)=O)CC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H27N3O4S/c1-21-13-17(16-5-3-4-6-18(16)21)19(23)26-14-15-7-10-22(11-8-15)12-9-20-27(2,24)25/h3-6,13,15,20H,7-12,14H2,1-2H3
Clé InChI
MOZPSIXKYJUTKI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR4(3360)
rat ... Htr3a(79246) , Htr4(25324)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable