G5797
GSK0660
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(((2-Methoxy-4-(phenylamino)phenyl)amino]sulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2OC
InChI
1S/C19H18N2O5S2/c1-25-16-12-14(20-13-6-4-3-5-7-13)8-9-15(16)21-28(23,24)17-10-11-27-18(17)19(22)26-2/h3-12,20-21H,1-2H3
Clé InChI
NDFKBGWLUHKMFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.