Key Documents
G5787
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-[3,4-3H]
≥95% (Radiochemical Purity), aqueous ethanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥95% (Radiochemical Purity)
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
30-80 Ci/mmol
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[3H]C([3H])([C@H](N)C(O)=O)C([3H])([3H])C(O)=O
Conditionnement
serum bottle
Forme physique
Aqueous solution containing 2% ethanol