G5017
Glycophorin Predominantly glycophorin A from blood type MN
lyophilized powder
Produits recommandés
Source biologique
human blood (type MN)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Solubilité
soluble 1.00-1.10 mg/mL
H2O: soluble, clear to hazy
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GYPA(2993)
Description générale
Application
- as a standard in Amide-80 column size-based separation for the characterization of plasma-type O-linked sugar chains[6]
- to screen the P. falciparum phage library using biopanning method[7],
- as a phosphocholine-free component to test its reactivity with antibodies over a saccharide-bound enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[8]
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable