G3643
α1-Acid Glycoprotein from bovine plasma
≥99%
Synonyme(s) :
Orosomucoid
314.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
314.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Produits recommandés
Source biologique
bovine plasma
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ORM1(497200)
Description générale
Application
- in mass spectrometry analysis to confirm the presence of Neu5Ac and Neu5Gc distribution in human and bovine AGP respectively[4]
- for pretreating the microvessel before perfusing the MDA-MB-231 cells for tumor adhesion studies[5]
- in the composition of tear model[6]
- as a reference in sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.